Stampa…
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
40883.KS
40883.KSEA 429 EUR
40883.KS
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Spessore: 6.35 mm (0.250 in)
Niobio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5