Stampa…

Magnesio ossido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Magnesia usta

40272.KU
40272.KUEA 630 EUR
40272.KU
Magnesio ossido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 110 orientation
Magnesio ossido

Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109

Formula: MgO
Peso molecolare: 40.3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600
Punto di fusione: 2800
Densità: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR