Stampa…

Acido o-fosforico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®

Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attenzione

Synonyms: Acido fosforico

4.80939.1000 4.80939.9950
4.80939.1000EA 59.1 EUR
4.80939.1000 4.80939.9950
Acido o-fosforico 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Acido o-fosforico
Formula: H₃PO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011340
CAS Number: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR