Stampa…

Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

39702.GH 39702.HP
39702.GHEA 63.1 EUR
39702.GH 39702.HP
Niobio ≥99.8% (metals basis), in fogli, annealed, Spessore: 0.05 mm (0.002 in)
Niobio

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈4.29g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126

Formula: Nb
Punto di ebollizione: 3700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR