Stampa…
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide 97, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
Synonyms: Octadecyl viologen dibromide
391506-5G
391506-5GEA 141 EUR
391506-5G
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide 97, Sigma-Aldrich®
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
1,1'-Dioctadecyl-4,4'-bipyridinium dibromide,97% (Octadecyl viologen dibromide)
Formula: C₄₆H₈₂Br₂N₂
Peso molecolare: 822.96 g/mol
Punto di fusione: 210…220 °C (dec., lit.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192099
CAS Number: 90179-58-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b0d4fb732eec9c2961a0efabe1128d21908f2c8&vid=e8b46c5ef54facb98b17af2418deac998a288cad&prid=web&clid=SAPDAM