Stampa…
Flaconi rettangolari Breed-Demeter, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
214813104
391-0690EA 33.5 EUR
391-0690
Flaconi rettangolari Breed-Demeter, DURAN®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
Per la coltura di cellule e tessuti.