Stampa…
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Fornitore: Thermo Scientific
51900293 51901126 51901144 51030704 51030661 51031540 51031823 51033548 51033549 51033558 51033559 51033588 51033589 51033598 51033599 51033571 51033575 50163006 50163007 50163008 50163009
390-4426EA 1.8 EUR
390-4426 HERA51901126 390-0906 390-0898 390-0900 390-1038 390-1040 390-1526 390-1527 390-1528 390-1529 390-1532 390-1533 390-1534 390-1535 390-1536 390-1539 390-1540 390-1541 390-1542 390-1543
Heracell™ VIOS CO₂ incubators
Incubatori Incubatori CO₂
La serie Heracell™ VIOS è stata progettata per colture sensibili come cellule staminali e primarie in applicazioni farmaceutiche, cliniche e di ricerca di alto livello. Le unità sono disponibili con interni in acciaio inox a lucidatura elettrolitica o in rame puro al 100% e dispongono di ripiani perforati regolabili, angoli facili da pulire con comoda porta di accesso e sportello esterno reversibile per una maggiore flessibilità.
  • Il flusso d'aria attivo THRIVE mantiene omogenee le condizioni evitando variazioni indesiderate del campione con tempi di