Stampa…
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale)
Fornitore: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 2051 EUR
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Incubatori, IN/INplus (convezione naturale)
Incubatori Incubatori standard
Incubatori a convezione naturale o forzata con range di temperatura fino a 80 °C. Scelta tra due display diversi, SingleDISPLAY o TwinDISPLAY, in base all'applicazione.
  • Modelli SingleDISPLAY, ideali per applicazioni standard:
  • Parametri ControlCOCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocità della ventola, posizione dell'aletta di ventilazione di scarico, ora del programma, fuso orario e ora legale
  • Un sensore di temperatura PT100 in un circuito a 4 fili e interfaccia Ethernet per scaricare i dati
  • Doppia protezione da sovratemperatura con allarme visivo: