Stampa…
Incubatori con doppia convezione, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Incubatori con doppia convezione, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Incubatori Incubatori standard
Gli incubatori Heratherm® Advanced Protocol sono caratterizzati da convezione forzata regolabile che consente all'utente di selezionare la velocità della ventola, per passare dallo 0 al 100%. La velocità dell'aria può essere regolata per offrire il flusso d'aria ottimale per l'applicazione. Queste unità sono consigliate per numerose applicazioni complesse in laboratorio, quali analisi della stabilità in alimenti, bevande e prodotti farmaceutici. Gli incubatori sono dotati di una camera interna in acciaio inox liscio con angoli arrotondati semplici da pulire e di uno sportello interno inMore Product Information