Stampa…

Zinco cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

389451000 389458000
389451000.EA 165 EUR
389451000. 389458000.
Zinco cloruro 0.7 M in THF, AcroSeal®
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Punto di ebollizione: 66 °C
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR