Stampa…
Moisture test kit, Hydranal™
Fornitore: Honeywell Chemicals
37858-1EA
37858-1EAEA 286.03 EUR
37858-1EA
Moisture test kit, Hydranal™
Standard Standard per la determinazione dell'acqua (con metodo Karl Fischer)
Test kit for the visual water determination according to Karl Fischer without titrator.