Stampa…

Supelco® Organic Reference Standard, Bromoform

Fornitore: Merck

36972-1G
36972-1GEA 57.6 EUR
36972-1G
Supelco® Organic Reference Standard, Bromoform
Standard Standard organici

  • GHS signal: GHS06, GHS09


Attenzione: P210 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9c7dee25377667d5afa10b4c67baeec2eff5d0e&vid=d9c7dee25377667d5afa10b4c67baeec2eff5d0e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) Tribromomethane
Environmentally Preferable
Densità 2,89 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS No. 75-25-2
N. MDL MFCD00000128
Peso molecolare 252,73
Punto di fusione 5...8 °C (lit.)
Punto di ebollizione 146...150 °C (lit.)
Descrizione classe di pericolo H226 - H302 - H314 - H331 - H411
Punto di infiammabilità Not applicable
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione RT

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR