Stampa…

Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Endosulfan Sulfate

Fornitore: Merck

36676-100MG-R
36676-100MG-REA 110 EUR
36676-100MG-R
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Endosulfan Sulfate
Standard Standard organici

  • GHS signal: GHS06, GHS09

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72042e3898797646addedff78c2031d2e1e4c47d&vid=72042e3898797646addedff78c2031d2e1e4c47d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 1031-07-8
N. MDL MFCD00151179
Formula C₉H₆Cl₆O₄S
Peso molecolare 422,92
Punto di infiammabilità Not applicable
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione 2...30 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR