Stampa…

Neodimio (III) ossido ≥99.9%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide

36275.14 36275.22
36275.14EA 132 EUR
36275.14 36275.22
Neodimio (III) ossido ≥99.9%
Neodimio (III) ossido

Purity: 99.9% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134

Formula: Nd₂O₃
Peso molecolare: 336.48 g/mol
Punto di ebollizione: 3760
Punto di fusione: 2272 °C
Densità: 7.24
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011134
CAS Number: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR