Stampa…

Litio carbonato ≥99.0% ACS

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

36225.36 36225.A3
36225.36EA 224 EUR
36225.36 36225.A3
Litio carbonato ≥99.0% ACS
Litio carbonato

Purity: 99.0% min CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084

Formula: Li₂CO₃
Punto di ebollizione: 1310 °C (dec.)
Punto di fusione: 723 °C
Densità: 2,11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR