Stampa…
Cesio ioduro, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cesiumiodide
Ampuled under argon
35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
35729.03EA 47.7 EUR
35729.03 35729.09 35729.30 35729.18
Cesio ioduro, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Cesio ioduro
Purity: 99.998% CAS No.: 7789-17-5 Molecular Formula: CsI Formula Weight: 259.81 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Refractive Index: 1.7876 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 626° Boiling Point: 1280° Merck Reference: 14,2014 MDL No.: MFCD00010962
Formula: CsI
Peso molecolare: 259.81 g/mol
Punto di ebollizione: 1280 °C
Punto di fusione: 626 °C
Densità: 3.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010962
CAS Number: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
Merck Index: 14,2014