Stampa…
Sodio nitrito 0.2 M NaNO2 (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Diazotizing salts
35272-1L
35272-1LEA 66.62 EUR
35272-1L
Sodio nitrito 0.2 M NaNO2 (0.2N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002