Stampa…
Acqua ≥99%, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
34478-1L
34478-1LEA 55.32 EUR
34478-1L
Acqua ≥99%, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Acqua
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Visualizza i codici
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Determination of P/N ≤5 ng/L