Stampa…

Acido acetico 0.1 M CH3COOH (0.1N) Volumetric, Fluka™

Fornitore: Honeywell Chemicals

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

34254-1L
34254-1LEA 141.88 EUR
34254-1L
Acido acetico 0.1 M CH3COOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60.05 g/mol
Punto di ebollizione: 118
Punto di fusione: 17
Densità: 1.00 g/cm³
Flash Pt: 38,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR