Stampa…

Florisil®, BAKER ANALYZED® (Maglia da 60 a 100), attivo, J.T.Baker®

Fornitore: Avantor

Synonyms: Acido silicico sale di magnesio, attivo, Acido silicico sale di magnesio, Florisil

3372-07EA 312.79 EUR
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (Maglia da 60 a 100), attivo, J.T.Baker®
Silicato di magnesio

Per la pulizia cromatografica dei residui di pesticidi.


  • Attivato a 675 °C

Formula: MgO₃Si
Peso molecolare: 100.38 g/mol
Densità: 2.51 Kg/L
MDL Number: MFCD00078249
CAS Number: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Per l’uso in laboratorio, ricerca o produzione ≤ 10 %
Maglia - sopra U.S. No. 60 setacci ≤ 10 %
Maglia - attraverso U.S. No. 100 setacci ≤ 10 %
Il prodotto potrebbe contenere particelle nere che si generano durante il processo di produzione.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR