Stampa…
, in pastiglie, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
334278-1KG
334278-1KGEA 263.67 EUR
334278-1KG
, in pastiglie, Ø 3.2 mm, Fluka™
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00147627
CAS Number: 1318-02-1
Visualizza i codici
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3