Stampa…

di-Sodio L(+)-tartrato diidrato 99.0-101.0% ACS

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

33242.22 33242.36
33242.22EA 55.9 EUR
33242.22 33242.36
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato 99.0-101.0% ACS
di-Sodio L(+)-tartrato diidrato

Purity: 99.0-101.0% CAS No.: 6106-24-7 Molecular Formula: C4H4Na2O6.2H2O Formula Weight: 230.08 (194.06anhy) Physical Form: Granular Density: 1.82 Melting Point: ca 150° -2H2O Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 6121732 Merck Reference: 14,8684 MDL No.: MFCD00150035

Formula: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Punto di fusione: ∼150 °C (-2H₂O)
Densità: 1,82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150035
CAS Number: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 14,8684
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR