Stampa…

Acido solfammidico 99.3-100.3% (dried basis) ACS

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

Synonyms: Acido solfammico

33233.22 33233.36
33233.22EA 39.3 EUR
33233.22 33233.36
Acido solfammidico 99.3-100.3% (dried basis) ACS
Acido solfammidico

Purity: 99.3-100.3% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H2NSO3H Formula Weight: 97.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.12 pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603

Formula: H₃NO₃S
Peso molecolare: 97.09 g/mol
Punto di ebollizione: 247
Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.)
Densità: 2.12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011603
CAS Number: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR