Stampa…

Soluzione di Ringer, tablets Milk_analysis

Fornitore: VWR Chemicals

330902QEA 47.4 EUR
330902Q
Soluzione di Ringer, tablets Milk_analysis
Soluzione di Ringer

Queste tavolette sono preparate in accordo alla formula data dal Ministero Britannico della Salute (Memo 139/Foods). Una tavoletta disciolta in 500 ml di acqua distillata per ottenere una soluzione di Ringer 1/4 di forza.

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White tablets
Forma Round biconvex
Average tablet weight Max. 1306 mg
Tablet weight 1120 to 1368 mg
Diameter 14.0 - 14.5 mm
Average hardness (kp) Min. 4
Calcium (per tablet) 9.7 - 11.0 mg
Chloride (per tablet) 700 - 750 mg
pH (1 tablet; 500 ml) 7.0 - 8.0


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR