Stampa…
Sodio tiosolfato 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
31547.293EA 22.7 EUR
31547.293
Sodio tiosolfato 1 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Peso molecolare: 158.11 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Tracciabile NIST Conforme