Stampa…
Nichel (II) cloruro esaidrato 98, Puriss. p.a., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Nickel dichloride hexahydrate
31462-1KG
31462-1KGEA 291.6 EUR
31462-1KG
Nichel (II) cloruro esaidrato 98, Puriss. p.a., Fluka™
Nichel (II) cloruro esaidrato
Formula: NiCl₂·6H₂O
Peso molecolare: 237.69 g/mol
Punto di fusione: 80 °C
Densità: 3.550 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149809
CAS Number: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06529
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
pH (5 %, 20°C) 4-7
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.001 %
Cobalt (Co) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %