Stampa…
Argento nitrato 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30488.292EA 264 EUR
30488.292
Argento nitrato 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Argento nitrato
1 ml = 5 mg NaCl
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 444
Punto di fusione: 210
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.08533 - 0.08567 mol/l
NIST traceable Confirmed