Stampa…
Acido nitrico 60%
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Nitric acid solution
29698.233EA 0 EUR
29698.233
Acido nitrico 60%
Acido nitrico
Formula: HNO₃
Peso molecolare: 63.01 g/mol
Punto di ebollizione: ∼120 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011349
CAS Number: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610