Stampa…

Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide

Stabilization: 250-400 ppm stabilizzato con BHT/Ionolo

28552.290EA 54.5 EUR
28552.290 28552.324 28552.368 28552.461
Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Tetraidrofurano
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72.11 g/mol
Punto di ebollizione: 66
Punto di fusione: –108,5 °C
Densità: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005356
CAS Number: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 65.0 - 66.5 °C
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Indice di rifrazione (20°C) 1.406 - 1.408
Peroxides (as H2O2) Max. 100 ppm
Water Max. 0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR