Stampa…

Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

28223.320EA 105 EUR
28223.320 28223.550 28223.460
Sodio idrossido 32% in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay (calculated as NaOH) 31.8 - 32.2 % 31.8 - 32.2 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na₂CO₃) ≤ 1 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 20 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 30 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin ≤ 2.0 EU/ml


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR