Stampa…

Sodio idrogeno solfito 50% (w/v) in soluzione acquosa, TECHNICAL

Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione

28132.298EA 35.9 EUR
28132.298 28132.367
Sodio idrogeno solfito 50% (w/v) in soluzione acquosa, TECHNICAL
Sodio idrogeno solfito
Formula: HNaO₃S
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR