Stampa…
Sodio salicilato ≥99.5%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
28068.296EA 156 EUR
28068.296 28068.460
Sodio salicilato ≥99.5%, cristallizzato, GPR RECTAPUR®
Sodio salicilato
Formula: HOC₆H₄COONa
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002440
CAS Number: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Visualizza i codici
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %