Stampa…

Propilene ossido ≥99%, TECHNICAL

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

27165.295EA 73.7 EUR
27165.295
Propilene ossido ≥99%, TECHNICAL
Ossido di propilene
Formula: C₃H₆O
Punto di ebollizione: 34,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005126
CAS Number: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR