Stampa…
Piombo (II,IV) ossido, red, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Minium, Orange lead
26572.295EA 113 EUR
26572.295
Piombo (II,IV) ossido, red, TECHNICAL
Piombo (II,IV) ossido
Formula: Pb₃O₄
Peso molecolare: 685.6 g/mol
Punto di ebollizione: 2682
Punto di fusione: 830
Densità: 9.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078491
CAS Number: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,05449
Visualizza i codici
Assay (calculated as PbO2) Min. 30 %