Stampa…
Nichel (II) nitrato esaidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,005% Co)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
25873.232EA 138 EUR
25873.232
Nichel (II) nitrato esaidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,005% Co)
Nichel (II) nitrato esaidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Peso molecolare: 290.79 g/mol
Punto di ebollizione: 137
Punto di fusione: 56.7 °C
Densità: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149805
CAS Number: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Solfato) Max. 20 ppm
Ca (Calcio) Max. 50 ppm
Co (Cobalto) Max. 50 ppm
Cu (Rame) Max. 5 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm
K (Potassio) Max. 100 ppm
Mg (Magnesio) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm
Na (Sodio) Max. 50 ppm
Pb (Piombo) Max. 10 ppm
Zn (Zinco) Max. 10 ppm
Conforme a ACS Conforme
Conforms to ACS Passes test