Stampa…

Magnesio solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi

Fornitore: VWR Chemicals

Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

25164.265EA 222 EUR
25164.265
Magnesio solfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120.37 g/mol
Punto di fusione: 1127 °C
Densità: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on ignition (600°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.04 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR