Stampa…
VWR®, Morsetti
Fornitore: VWR Collection
241-0131EA 132 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR®, Morsetti
Morsetti Morsetti
Per l'assemblaggio di aste con diametro da 8, 12, 13, 16 e 21 mm.
  • Design leggero ma resistente
  • Morsetti a croce con apertura completa per consentire l'immediato fissaggio nella posizione richiesta di qualsiasi asta
  • Bloccaggio in sede con chiave a 6 lati Labomeca® (opzionale, numero di parte 241-0053)
*Quando il morsetto da 8 mm è bloccato sull'asta in duralluminio non può essere spostato tramite una forza rotazionale di <3 nm.
**Quando il morsetto da 8 per 12 mm è bloccato sull'asta in duralluminio non può essere spostato tramite una forzaMore Product Information