Stampa…
Gel di silice, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, purissimo, Supelco®
Fornitore: Merck
236802-100G
236802-100GEA 93.1 EUR
236802-100G
Gel di silice, Davisil® Grade 643 pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size, purissimo, Supelco®
Gel di silice
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: > 1600 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96fdbe3af011ec5fc1e18cbd73cbd9daa2957903&vid=ba488c2a4e2cbd43e2df1646d53cfdb1d9af9f09&prid=web&clid=SAPDAM