Stampa…
1,4-Diossano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Glicoletiletere, 1,4-Dietilendiossido, p-Diossano
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 25 ppm
23532.297EA 97.8 EUR
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Diossano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
1,4-Diossano
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 101,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11,8 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006571
CAS Number: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035