Stampa…
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
Synonyms: DTE
233152-5
233152-5EA 342 EUR
233152-5
1,4-Ditioeritritolo, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: 286
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063750
CAS Number: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8