Stampa…

Supelco® Organic Reference Standard, ʟ-Lysine

Fornitore: Merck

23128-100MG
23128-100MGEA 50.9 EUR
23128-100MG
Supelco® Organic Reference Standard, ʟ-Lysine
Standard Standard organici
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea2ba2cb5b2bdc14c607bdda14cf9c46129d8b5&vid=eea2ba2cb5b2bdc14c607bdda14cf9c46129d8b5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Specifiche

Synonym(s) (S)-2,6-Diaminocaproic acid
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 56-87-1
N. MDL MFCD00064433
Formula H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare 146,19
Punto di fusione 215 °C (dec.) (lit.)
Punto di infiammabilità Not applicable
Condizioni di spedizione STD
Condizioni di conservazione 2...30 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR