Stampa…
Sessole per campionamento, LaboPlast®
Fornitore: BURKLE
5378-0001 5378-0002 5378-0003 5378-0004 5378-0005 5378-0006 5378-0007 5378-0008 5378-0013 5378-0014 5378-0015 5378-0016 5378-0019 5378-0020
231-0503EA 27 EUR
231-0503 231-0504 231-0505 231-0506 231-0507 231-0508 231-0509 231-0510 BURK5378-0013 BURK5378-0014 BURK5378-0015 BURK5378-0016 BURK5378-0019 331-0365
Sessole per campionamento, LaboPlast®
Palette
In PS, bianco. Le sessole sono ideali per il campionamento di polveri, granulati e paste. Sono disponibili anche con coperchio trasparente per essere chiuse immediatamente dopo la procedura di campionamento e garantire un campione pulito ed esente da contaminazioni.
  • Confezionate singolarmente
  • Produzione, assemblaggio e confezionamento in condizioni di camera bianca ISO Classe 7
  • Conformi alle linee guida FDA e UE per gli alimenti
Grazie alla speciale struttura del manico e il bordo leggermente angolato, la sessola resta in orizzontale e può essereMore Product Information