Stampa…
Campionatore, Tubus
Fornitore: BURKLE
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 264 EUR
223-1252 223-0083
Campionatore, Tubus
Campionatori Campionatori per Solidi
Campionatore per prodotti di diametro fino a 1 cm circa. Adatto per prelevare nocciole, miscele di tè, cereali o prodotti simili da sacchi grandi.
  • Ideale anche per prodotti sfusi a grana grossa
  • Realizzato in acciaio inox V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Testa con geometria speciale
Conforme agli standard ISTA per semi lunghi 10 mm (frumento, avena) e 5 mm (lino, veccia).