Stampa…
Vassoi con scomparti, Drawer Tidy
Fornitore: KARTELL
953 954
216-6421EA 76.5 EUR
216-6421 216-6420
Vassoi con scomparti, Drawer Tidy
Vassoi/Piatti/Contenitori Vassoi per organizzazione cassetti
PVC, bianco.
  • Versione con 12 scomparti per piccoli oggetti ad es. ancorette magnetiche
  • Versione con 5 scomparti per piccoli oggetti di diverse dimensioni, ad es. pipette, termometri, provette, spatole, ecc.
  • Superfici lisce con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
Per conservare in modo ordinato molti articoli in cassetti, su ripiani o sul posto di lavoro.