Stampa…
Flaconi, a collo largo, con tappo a vite
Fornitore: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 130 EUR
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Flaconi, a collo largo, con tappo a vite
Contenitori Contenitori, per usi generali
HDPE, traslucido.
  • Buona resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti a temperature comprese tra –50 e +80 °C
  • L'ampia apertura li rende ideali per la conservazione e il trasporto di polveri e sostanze pastose
Con tappo a vite nero e sottotappo di tenuta.
Certificazioni: Suitable for foodstuff according to EC regulation 10/2011.