Stampa…
Capsule di cristallizzazione, Crystallizing dish DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 14.6 EUR
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Capsule di cristallizzazione, Crystallizing dish DURAN®
Vassoi/Piatti/Contenitori Piastre per cristallizzazione
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con o senza beccuccio.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza alle alte temperature
  • Ridotta dilatazione termica
Per un'ampia gamma di applicazioni. A partire da 100 ml con area di scrittura bianca, rettangolare.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certificazioni: DIN 12337 (senza beccuccio)
DIN 12338 (con beccuccio)