Stampa…
VWR®, Bottiglioni, a collo stretto, forma rotonda, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
216-1736EA 44.8 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Bottiglioni, a collo stretto, forma rotonda, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglioni
LDPE, HDPE o PP semitrasparente con tappi a vite viola. Per la conservazione e l'erogazione di soluzioni e terreni. I contenitori cilindrici sono caratterizzati dalla presenza di un manico integrato nella spalla. Graduati per identificare il volume erogato.
Bottiglioni in LDPE
Perfetti per applicazioni a purezza elevata, in quanto estremamente resistenti ai prodotti chimici (e quindi ampiamente utilizzati nella gamma di prodotti oftalmici, quali contagocce oculari, spray nasali, ecc).
Resina di alta qualità per lo stoccaggio a freddo (fino a −80 °C), temperatura di esercizio da +80&More Product Information