Stampa…
Cassette per wafer, per movimentazione di wafer da 100 mm (4"), serie 72/182 e 190
Fornitore: ENTEGRIS
A72-40MB-0215 A18239MLB-0215 PA7240MB-61C02 A182-39M-0215 PA18239MLB61C2 A190-40M-0215 PA18239M-61C02 PA72-40MB-0603 PA182-39M-0603 A182-39MU-0215 A7239M060215 PA18239MLC0603 PA18239MLC61C0
216-1632EA 0 EUR
216-1632 ENTEA18239MLB-0215 216-1697 216-1571 216-1674 216-1574 ENTEPA18239M-61C02 ENTEPA72-40MB-0603 ENTEPA182-39M-0603 ENTEA182-39MU-0215 216-1631 ENTEPA18239MLC0603 ENTEPA18239MLC61C0
Cassette per wafer, per movimentazione di wafer da 100 mm (4"), serie 72/182 e 190
Manipolazione dei wafer Supporti per semiconduttori (wafer)
Queste cassette per wafer da 100 mm sono progettate per garantire prestazioni ottimali in operazioni automatizzate o per monitor LCD di elaborazione e altri dispositivi di piccole dimensioni.
Serie 72
Cassetta per wafer lineare originale
Aperture per il lavaggio
Interfaccia per apparecchiatura barra "H"
Pin e fori sulla guida superiore
Entrambe le pareti di estremità sono dotate di flange che si estendono fino al fondo della cassetta
Serie 182
Tipo a fianchi aperti con scanalature di lavaggio avvolgenti
Ripari per i fianchi per proteggere da danni causati dal contatto con l’operatore