Stampa…
Bottiglie per terreni, quadrate, sterili, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 628 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Bottiglie per terreni, quadrate, sterili, Nalgene®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
PETG.
  • A prova di perdite, antiurto e di lunga durata
  • La trasparenza e la permeabilità ridotta ad anidride carbonica e ossigeno consentono la conservazione dei terreni fino a 6 mesi
  • Le bottiglie e le chiusure sono sterilizzate per irraggiamento e apirogene
Alternativa economica alle bottiglie in vetro per la conservazione e il trasporto di terreni. Disponibili con o senza tappo a vite in HDPE naturale. I tappi per le bottiglie da 30 to 1000 ml presentano un colore crema naturale. Il tappo per la bottiglia da 2000 ml è bianco. Le bottiglie e le chiusureMore Product Information