Stampa…
Serbatoi cilindrici, con rubinetto
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 320 EUR
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Serbatoi cilindrici, con rubinetto
Serbatoi Vasche cilindriche
Serbatoi economici con graduazione. Con bordo sporgente (flangia). Spessore delle pareti circa 2,4 mm. LLDPE- traslucidi con coperchio e rubinetto.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra -100 e  +120 °C
  • Conformi ai requisiti secondo USP VI e FDA 21 CFR 177.1520
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement